566313
SIRT1 Activator II
The SIRT1 Activator II, also referenced under CAS 374922-43-7, modulates the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
SIRT1 Activator II, 3-(Benzenesulfonyl)-1-(4-fluorophenyl)pyrrolo[4,5-b]quinoxalin-2-amine , SIRT1 Activator II, CAY10602
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(C=C1)=CC=C1N2C(N)=C(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2N=C5C(C=CC=C5)=N4
InChI
1S/C22H15FN4O2S/c23-14-10-12-15(13-11-14)27-21(24)20(30(28,29)16-6-2-1-3-7-16)19-22(27)26-18-9-5-4-8-17(18)25-19/h1-13H,24H2
CSFVFDHRYKBBPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Nayagam, V.M., et al. 2006. J. Biomol. Screen.11, 959.
WGK 2