566224
3Fax-Peracetyl Neu5Ac
≥98% (NMR), solid, sialytransferase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac, (1S,2R)-1-((3S,4R,5R,6S)-3-acetamido-4,6-diacetoxy-5-fluoro-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propane-1,2,3-triyl triacetate, 3F ax-Neu5Ac Prodrug
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac, The Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac controls the biological activity of Sialyltransferase.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
F[C@@H]1[C@@H]([C@H](C([C@@H]([C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C(OC)=O)1OC(C)=O)NC(C)=O)OC(C)=O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sialyltransferase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2