557225
Metanolo
suitable for GC/GC, for Purge & Trap SupraSolv®, suitable for EPA 601
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Metanolo, for Purge & Trap SupraSolv®
agenzia
suitable for EPA 601
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
GC/GC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
- A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup