554715-M
Retro-2
A cell-permeable tricyclic imine compound that inhibits the endosome-to-Golgi retrograde transport, but not cellular uptake, of CtxB, StxB without affecting cellular uptake/trafficking of Tf or EGF.
Sinonimo/i:
Retro-2, Cholera Toxin Retrograde Transport Blocker, Ricin Retrograde Transport Blocker, SLT Retrograde Transport Blocker, 2-(((5-Methyl-2-thienyl)methylene)amino)-N-phenylbenzamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2