5.06416
Beclin-1 Activator II, retro-inverso TAT-Beclin-1
Sinonimo/i:
Beclin-1 Activator II, retro-inverso TAT-Beclin-1, (D)-H₂N-RRRQRRKKRGY-GG-TGFEGDHWIEFTANFVNT-CO₂H, Atg6 Activator II, Beclin-1-GAPR-1 Interaction Blocker II, Vps30 Activator II
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GAPR-1/GLIPR2
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1