539610
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
The PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor controls the biological activity of PKCζ/ι. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase C ζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase Cζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
glacial acetic acid: 2 mg/mL
water: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKCζ
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Laudanna, C., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 30306.
Standaert, M.L., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 30075.
WGK 1