Key Documents
5.32628
Sigma-Aldrich
Vps34 Inhibitor, VPS34-IN1
VPS34-IN1
Sinonimo/i:
Vps34 Inhibitor
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Confezionamento
Glass bottle
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3