528108
PI 3-Kγ Inhibitor II
The PI 3-Kγ Inhibitor II, also referenced under CAS 648449-76-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PI 3-Kγ Inhibitor II, 5-(2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene)-thiazolidine-2,4-dione, PI 3-K Inhibitor II
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
180 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4+
SRLVNYDXMUGOFI-XBXARRHUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PI 3-Kγ
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
WGK 3