SML3575
TY-51469
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-[[(5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thien-2-yl)sulfonyl]amino]-3-(methylsulfonyl)phenyl]-4-thiazolecarboxylic acid, TY 51469
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CC2=C(C=C1)SC(S(NC3=CC=C(C=C3S(C)(=O)=O)C4=NC(C(O)=O)=CS4)(=O)=O)=C2C
InChI
CBRCULCCRGSSLB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)