218710
Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA
The Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA, also referenced under CAS 934358-00-6, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA, (E)-3-(2,3,4,5-Tetrabromophenyl)acrylic acid, CKII Inhibitor, TBCA
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
110 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c(c(cc(c1Br)\C=C\C(=O)O)Br)Br
InChI
1S/C9H4Br4O2/c10-5-3-4(1-2-6(14)15)7(11)9(13)8(5)12/h1-3H,(H,14,15)/b2-1+
SVJQCVOKYJWUBC-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2