516360
Pepsin, Porcine Stomach Mucosa
Catalyzes the hydrolysis of aminoacyl-proline to an amino acid and proline. Inhibitors include aliphatic alcohols, pepstatin A, and pH 6.0.
Sinonimo/i:
Pepsin, Porcine Stomach Mucosa
Descrizione
Merck USA index - 14, 7146
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥2000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
10 mM HCl: 0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1