5.09890
Benztropine
Sinonimo/i:
Benztropine, Benzatropine, Cogentin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)C.N1([C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3)C
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Muscarinic M1/M3
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Doshay, L.J., et al. 1956. J Am Med Assoc.162, 1031.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3