1061005
USP
Benztropine mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benztropine mesylate, Benzatropine mesylate, Benzotropine mesylate, Benztropine methanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benztropine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
CPFJLLXFNPCTDW-BWSPSPBFSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Benztropine Mesylate Injection
- Benztropine Mesylate Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)