5.08320
Ezh2 Inhibitor III, SAH-EZH2
Sinonimo/i:
Ezh2 Inhibitor III, SAH-EZH2, H3K27 Methylation Inhibitor, SAH-EZH2, EED-EZH2 Protein-Protein Interaction Inhibitor, SAH-EZH2, Enhancer of Zested Homolog 2 Inhibitor III, HMTase Inhibitor XIV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
320 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EED (embryonic ectoderm development) - EZH2
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
WGK 3