W359020
δ-Tetradecalactone
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
(Coconut oil)
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
coconut
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; fatty; waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?