Documenti fondamentali
W343900
Sigma-Aldrich
Myrtenol
≥95%, FG
Sinonimo/i:
(6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl)methanol, 2-pinen-10-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero FEMA:
3439
Numero CE:
N° CoE:
10285
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.091
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; herbaceous; minty
Grado:
FG
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]20/D −51°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
221-222 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; herbaceous; minty
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC=C(CO)C1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Applicazioni
  • Combined antimicrobial action of streptomycin and terpenes against atypical mycobacteria isolated from fish.: Research demonstrates the synergistic effects of myrtenol with streptomycin in combating atypical mycobacteria, suggesting a potential for enhancing antibiotic treatments in aquaculture (Guz et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Taste at 50 ppm
Altre note
Natural occurrence: Bilberry, buchu oil, hop oil, myrtle oil, pepper, raspberry, scotch spearment, strawberry, Virginia tobacco.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 20, 52-52 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 54-54 (2005)