506101
p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18
The p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18 controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18, H₂N-RKKRRQRRR~G~PPVIAPRPEHTKSVYTRS-CO₂H, PAK Inhibitor I
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PAK (p21-activated kinase)
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
WGK 2