Documenti fondamentali
SAB5700856
Sigma-Aldrich
Anti-GLP1R antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GLP-1, GLP-1-R, GLP-1R, GLP1R
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
53
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
3.54 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLP1R(2740)
Descrizione generale
This gene encodes a 7-transmembrane protein that functions as a receptor for glucagon-like peptide 1 (GLP-1) hormone, which stimulates glucose-induced insulin secretion. This receptor, which functions at the cell surface, becomes internalized in response to GLP-1 and GLP-1 analogs, and it plays an important role in the signaling cascades leading to insulin secretion. It also displays neuroprotective effects in animal models. Polymorphisms in this gene are associated with diabetes. The protein is an important drug target for the treatment of type 2 diabetes and stroke. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-116 of human GLP1R (NP_002053.3).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)