05-117
Anti-FGF-2/basic FGF (neutralizing) Antibody, clone bFM-1
clone bFM-1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2., GSK3 beta, GSK3B, Glycogen synthase kinase 3 beta, Glycogen synthase kinase 3β
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
bFM-1, monoclonal
Stato
liquid
PM
17.5 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, bovine, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1κ
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... FGF2(2247)
mouse ... Fgf2(281161) , Fgf2(14173)
rat ... Fgf2(54250)
Descrizione generale
Research area: Cancer
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- FGF2 neutralization assay (6 or 12 µg/mL)
- in vitro tube formation assay (1000 ng/mL)
- immunolabelling (1:200)
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Neutralization of bFGF Activity Assay:
2.5 µg/mL of this lot of antibody neutralized greater than 40% of growth of FBHE cells simulated with 5 ng/mL of FGF-2/bFGF.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Fetal liver or kidney tissue.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Anticorpo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1