SRP4039
Fgf-2 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
FGB-b, FGF-2, Fibroblast Growth Factor-basic, HBGF-2, Prostatropin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
<0.2 ng/mL
PM
~16.3 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Fgf2(54250)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3