5.06073
Glutaminase Inhibitor, Compound 968
InSolution, ≥99%, A cell-permeable benzophenanthridinone compound
Sinonimo/i:
InSolution Glutaminase Inhibitor, Compound 968, GAC Inhibitor, GLS1 Inhibitor I, KGA Inhibitor I, Kidney-Type Glutaminase Inhibitor I, 5-(3-Bromo-4-(dimethylamino)phenyl)-2,2-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydrobenzo[a]phenanthridin-4(1H)-one
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
mitochondrial glutaminase
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)