352010
Glutaminase Inhibitor, Compound 968
Glutaminase Inhibitor, Compd 968, is a cell-permeable, reversible inhibitor of mitochondrial glutaminase. Represses growth & invasive activity in glutaminase upregulated fibroblasts and tumor cells.
Sinonimo/i:
Glutaminase Inhibitor, Compound 968, GAC Inhibitor, GLS1 Inhibitor I, KGA Inhibitor I, Kidney-Type Glutaminase Inhibitor I, 5-(3-Bromo-4-(dimethylamino)phenyl)-2,2-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydrobenzo[a]phenanthridin-4(1H)-one
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CC(C)(C)C1)C2=C1C3=C(NC2C4=CC(Br)=C(C=C4)N(C)C)C=CC5=C3C=CC=C5
InChI
NVFRRJQWRZFDLM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3