5.38098
GDH1 Inhibitor, R162
Sinonimo/i:
GDH1 Inhibitor, R162, 2-Allyl-1-hydroxy-9,10-anthraquinone, Glutamate Dehydrogenase 1 Inhibitor, GDH1 Inhibitor, GLUD1 Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
23 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c2c(ccc1CC=C)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C17H12O3/c1-2-5-10-8-9-13-14(15(10)18)17(20)12-7-4-3-6-11(12)16(13)19/h2-4,6-9,18H,1,5H2
IMUBGIOLZQTIGI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
GDH1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3