Documenti fondamentali
5.05277
Sigma-Aldrich
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A)
Sinonimo/i:
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A), E)-3-(2,4-dimethoxybenzylidene)-3,4,5,6-tetrahydro-2,3ʹ-bipyridine, DMBX-A, α7 nAChR Agonist, GTS-21, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, GTS-21
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mM
H2O: 100 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].n1cc(ccc1)C2=NCCC\C\2=C/c3c(cc(cc3)OC)OC.[H+].[H+]
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
Descrizione generale
A partial agonist selective for α7 nAChRs (EC50 = 10 µM). Used in neuroimmunology studies, cardiovascular disease research, and Alzheimer′s disease studies.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
α7 nAChR
Reversible: yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Kox, M., et al. 2011. Br. J. Anaesth.107, 559.
Kox, M., et al., 2011. Shock.36, 5.
Rosas-Ballina, M., et al. 2009. Mol. Med.15, 195.
Briggs, A., et al. 1997. Pharmacol. Biochem. Behav.57, 231.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3