480026
NBD-Binding Peptide II, Cell Permeable, CTP-NBD
A cell-permeable cytoplasmic transduction peptide (CTP; YGRRARRRARR) fused to the NEMO binding domain peptide (NBD; TALDWSWLQTE) that acts as a potent inhibitor of TNFα-stimulated NF-κB activity (IC₅₀~ 50 µM in HCT116 cells).
Sinonimo/i:
NBD-Binding Peptide II, Cell Permeable, CTP-NBD, NEMO-Binding Domain Binding Peptide II, Cell-Permeable, CTP-NBD
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NEMO-binding peptide
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Altre note
Kim, D., et al. 2006. Exp. Cell Res.312, 1277.
WGK 1