474788
MG-132
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution MG-132 in EtOH, ≥95% by HPLC, Proteasome Inhibitor XI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MG-132 in EtOH, ≥95% by HPLC, InSolution, ≥95%, reversible proteasome inhibitor
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IKK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.