454870
MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621
The MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621 controls the biological activity of MARK/Par-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621, Microtubule Affinity Regulating Kinase Inhibitor, MAP Affinity Regulating Kinase Inhibitor, PAR1 Inhibitor, N-(2,5-Dimethylphenyl)-2-(4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-ylthio)acetamide, N-(2,5-Dimethylphenyl)-2-(4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-ylthio)acetamide, Microtubule Affinity Regulating Kinase Inhibitor, MAP Affinity Regulating Kinase Inhibitor, PAR1 Inhibitor
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C(SCC(NC2=C(C)C=CC(C)=C2)=O)=NC=CN1C3=CC=C(C=C3)OC
InChI
1S/C21H21N3O3S/c1-14-4-5-15(2)18(12-14)23-19(25)13-28-20-21(26)24(11-10-22-20)16-6-8-17(27-3)9-7-16/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,23,25)
CGRJEWQUCBVSJR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3