SML3469
ADH-1 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(ADH-1)c trifluoroacetate, Cyclic-N-Ac-CHAVC-NH2 trifluoroacetate, Cyclic-N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2 trifluoroacetate, Exherin trifluoroacetate, N-Ac-CHAVC-NH2 (C1-C5 disulfide) trifluoroacetate, N-Ac-CHAVC-NH2 trifluoroacetate, N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2 (Cys1-Cys5 disulfide) trifluoroacetate, c(N-Ac-CHAVC-NH2) trifluoroacetate, c(N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2) trifluoroacetate
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H34N8O6S2/c1-10(2)17-22(36)29-15(18(23)32)7-37-38-8-16(27-12(4)31)21(35)28-14(5-13-6-24-9-25-13)20(34)26-11(3)19(33)30-17/h6,9-11,14-17H,5,7-8H2,1-4H3,(H2,23,32)(H,24,25)(H,26,34)(H,27,31)(H,28,35)(H,29,36)(H,30,33)/t11-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
FQVLRGLGWNWPSS-BXBUPLCLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3