Documenti fondamentali
436305-M
Millipore
Linoleic Acid
An essential fatty acid.
Sinonimo/i:
Linoleic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid, Linolic Acid, Linolic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
≥97% (LC/MS)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
colorless
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descrizione generale
An essential fatty acid.
An essential fatty acid. Density: 900 mg/ml.
Density: 900 mg/ml.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Essential fatty acid
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1