434741
ETYA
Inhibits arachidonic acid uptake and the activities of arachidonic acid specific and non-specific acyl-CoA synthetases.
Sinonimo/i:
ETYA, 5,8,11,14-Eicosatetraynoic Acid
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCCC
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PLA₂
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ekokoski, E., and Tornquist, K. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1223, 274.
Ondrey, F., et al. 1989. Cancer Res.49, 1138.
Kuhn, H., et al. 1984. Eur. J. Biochem.139, 577.
WGK 3