420298-M
K-252a, Nocardiopsis sp.
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor against multiple protein kinases.
Sinonimo/i:
K-252a, Nocardiopsis sp.
Descrizione
RTECS - NZ0550000
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)C5OC1(C(C5)(O)C(=O)OC)C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CaM kinase II
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chin, L.S., et al. 1999. Cancer Invest. 17, 391.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene 7, 371.
Hashimoto, Y. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 181, 423.
Nakanishi, S. 1988. J. Biol. Chem. 263, 6215.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun. 142, 436.
WGK 3