Documenti fondamentali
420318
Sigma-Aldrich
Kainic Acid
≥98% (HPLC), solid, amino acid receptor agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Kainic Acid, 2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Kainic Acid, An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum).
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5276
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
dilute base: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+H2]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)C(=C)C)CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
Descrizione generale
An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for 3H-kainate binding in rat striatum). Also activates AMPA receptors.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Kainate receptor subtype
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 21 nM for 3H-kainate binding in rat striatum
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Niu, L., et al. 1996. Biochemistry35, 2030.
Watkins, J.C. and Evans, R.H. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 21, 165.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3