420132
JAK2 Inhibitor II
The JAK2 Inhibitor II, also referenced under CAS 1837-91-8, controls the biological activity of JAK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JAK2 Inhibitor II, 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Saggio
≥97% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1C(C(C(C(C1Br)Br)Br)Br)Br
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
JAK2 autophosphorylation
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3