401215
Goat Anti-Mouse IgG, H&L Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Goat IgG antibody, Goat anti-mouse IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.02% Thimerosal as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Immunoelectrophoresis (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2