V4630
Anti-Vimentin antibody produced in goat
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-F5H288
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen 58 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
wide range, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:20 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
western blot: 1:50 using HS-68 human foreskin cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?