382175-M
Histone Deacetylase Inhibitor VIII
The Histone Deacetylase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 1045792-66-2, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Histone Deacetylase Inhibitor VIII, N-(4-(3-(((7-Hydroxyamino-7-oxoheptyl)amino)carbonyl)-5-isoxazolyl)phenyl)-1,1-dimethylethylester, carbamic acid, HDAC Inhibitor VIII
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige to light brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(O)C(=O)CCCCCCNC(=O)c1n[o]c(c1)c2ccc(cc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H30N4O6/c1-22(2,3)31-21(29)24-16-11-9-15(10-12-16)18-14-17(26-32-18)20(28)23-13-7-5-4-6-8-19(27)25-30/h9-12,14,30H,4-8,13H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,27)
WWGBHDIHIVGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2