364206
GM 6001
≥95% (HPLC), liquid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution GM 6001
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GM 6001, InSolution, ≥95%, broad-spectrum inhibitor of MMPs
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-1
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E., et al. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)