Documenti fondamentali
361311
Millipore
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Sinonimo/i:
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt, GDCA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H42NO5 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - MB9670000
Saggio
≥96% (TLC)
Stato
solid
PM
micellar wt 900
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Numero d'aggregazione
2
Colore
white
pKa 
4.8
CMC
2.1 mM
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na].N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
Descrizione generale
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Ionic detergent with a CMC of 2.1 mM and a micellar weight of 900. Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Altre note
Kwo, P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, G613.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3