Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
G0759
Sigma-Aldrich
Glicochenodesossicolato di sodio
Sinonimo/i:
3α,7α-diidrossi-5β-acido colanoico N-(carbossimetil)ammide, Acido glicochenodesossicolico, N-(3α,7α-diidrossi-24-osso-colan-24-il)glicina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H42NNaO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.61
Beilstein:
3847290
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
471.61 g/mol
tecniche
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
Descrizione generale
Il glico-chenodesossicolato (GCDC) è un sale biliare idrofobico tossico.
Applicazioni
Il glico-chenodesossicolato sodico è stato usato come additivo nell'agar MRS (de Man, Rogosa e Sharpe) per la deconiugazione degli acidi biliari per stabilire la capacità dei ceppi di deconiugare specifici acidi biliari.
Il glicochenodeossicolato di sodio è stato utilizzato in uno studio per valutare la riparazione del danneggiamento del DNA indotto dai sali biliari. È stato inoltre adoperato in uno studio per indagare la produzione di enterotossina ad opera del Clostridium perfringens di tipo A in presenza di sali biliari umani.
Azioni biochim/fisiol
Il glico-chenodesossicolato (GCDC) può indurre apoptosi degli epatociti parzialmente mediata da Fas.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N L Heredia et al.
FEMS microbiology letters, 68(1), 15-21 (1991-11-01)
The effect of human bile juice and bile salts (sodium cholate, sodium taurocholate, sodium glycochenodeoxycholate and sodium chenodeoxycholate) on growth, sporulation and enterotoxin production by enterotoxin-positive and enterotoxin-negative strains of Clostridium perfringens was determined. Each bile salt inhibited growth to
Lin Lin et al.
American journal of translational research, 11(6), 3365-3374 (2019-07-18)
Human noroviruses (HuNoVs) are a major cause of epidemic and sporadic cases of acute gastroenteritis worldwide. Recently, human intestinal enteroids (HIEs) have been shown to support the replication of HuNoVs, and be an excellent model to study HuNoV-host interactions. We
Ana I Prieto et al.
Genetics, 174(2), 575-584 (2006-08-05)
Exposure of Salmonella enterica to sodium cholate, sodium deoxycholate, sodium chenodeoxycholate, sodium glycocholate, sodium taurocholate, or sodium glycochenodeoxycholate induces the SOS response, indicating that the DNA-damaging activity of bile resides in bile salts. Bile increases the frequency of GC -->
Reid L Wilson et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 27(1), 12-23 (2020-12-19)
Stem cell-derived, organotypic in vitro models, known as organoids, have emerged as superior alternatives to traditional cell culture models due to their unparalleled ability to recreate complex physiological and pathophysiological processes. For this reason, they are attractive targets of tissue-engineering
Hanno Ehlken et al.
PloS one, 6(10), e25942-e25942 (2011-10-25)
Mice lacking the Abc4 protein encoded by the multidrug resistance-2 gene (Mdr2(-/-)) develop chronic periductular inflammation and cholestatic liver disease resulting in the development of hepatocellular carcinoma (HCC). Inhibition of NF-κB by expression of an IκBα super-repressor (IκBαSR) transgene in
Articoli
probiotics-and-human
Protocolli
This method is particularly useful in research into the role of individual bile acids as signaling molecules; suitable for clinical laboratories to investigate potential mechanisms linked to gut hormone profiles and glycemic control.