Key Documents
347425
Millipore
Gluconolactone
An oxidation product of glucose by glucose oxidase.
Sinonimo/i:
Gluconolactone, Glucono-δ-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A ketoaldehyde resulting from the oxidation of glucose by glucose oxidase. Acts as a mixed type inhibitor of glucoamylase, possibly by forming a nonproductive ternary complex with the enzyme and the substrate.
An oxidation product of glucose by glucose oxidase.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Tanaka, A., et al. 1999. Biosci. Biotechnol. Biochem.63, 1548.
Rahbar, S., and Nadler, J.L. 1999. Clin. Chim. Acta287, 123.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1