345860
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Rat mAb (2.2B10)
liquid, clone 2.2B10, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-GFAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2.2B10, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
bovine, rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCM1(8521)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.1-0.5 µg/ml)
Frozen Sections (10-50 µg/ml)
Immunoprecipitation (2-5 µg/ml)
Paraffin Sections (10-50 µg/ml, see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Human or rat brain tissues
Altre note
Lee, V.M., et al. 1984. J. Neurochem. 42, 25.
WGK 1