341329
Fatostatin
A cell-permeable diarylthiazole compound that prevents the cellular activation of the SREBP-1/2 precursors to the active nuclear forms by blocking SREBPs-SCAP ER to Golgi translocation.
Sinonimo/i:
Fatostatin, 125B11, 2-Propyl-4-(4-(p-tolyl)thiazol-2-yl)pyridine, HBr, SREBP Processing Inhibitor II
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)C)c2cc(ncc2)CCC.Br
InChI
1S/C18H18N2S.BrH/c1-3-4-16-11-15(9-10-19-16)18-20-17(12-21-18)14-7-5-13(2)6-8-14;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;1H
RJCFNQZVFUMORB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Choi, Y., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 7320.
WGK 1