N8285
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
pkg of 10 mg (per vial)
Sinonimo/i:
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, Nadide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 10 mg (per vial)
Solubilità
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?