Documenti fondamentali
N9660
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto
vial of 5 mg
Sinonimo/i:
ββ-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II ridotto, Diidronicotinamide adenina dinucleotide fosfato, NADPH Na4, Nucleotide trifosfopiridina ridotto, TPNH2 Na4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na4O17P3
Peso molecolare:
833.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Stato
powder
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 5 mg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway (PPP).
Azioni biochim/fisiol
βIl β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato (NADP+) e il β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto (NADPH) formano una coppia coenzimatica redox (NADP+:NADPH) coinvolta in un′ampia gamma di reazioni di ossidazione e riduzione catalizzate da enzimi. La coppia redox NADP+/NADPH favorisce il trasferimento di elettroni nelle reazioni anaboliche quali la biosintesi dei lipidi e del colesterolo e l′allungamento delle catene aciliche dei grassi. La coppia redox NADP+/NADPH è usata in una serie di meccanismi di antiossidazione in cui protegge dall′accumulo delle specie di ossidazione reattiva. Il NADPH è generato in vivo lungo la via dei pentoso fosfati (PPP).
Donatore di elettroni, cofattore per molti enzimi redox, inclusa la sintetasi del monossido di azoto
Nota sulla preparazione
Chemically reduced
Altre note
Confezionato in base al contenuto di NADP determinato da UV-Vis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura Canevari et al.
Neurochemical research, 32(4-5), 739-750 (2006-12-28)
Since the discovery of the significance of the cholesterol-carrying apolipoprotein E and cholesterolaemia as major risk factors for Alzheimer's Disease (AD) there has been a mounting interest in the role of this lipid as a possible pathogenic agent. In this
Paul A Fraser
Free radical biology & medicine, 51(5), 967-977 (2011-06-30)
The brain endothelium constitutes a barrier to the passive movement of substances from the blood into the cerebral microenvironment, and disruption of this barrier after a stroke or trauma has potentially fatal consequences. Reactive oxygen species (ROS), which are formed
Estrogen signaling and neuroprotection in cerebral ischemia.
Brann D, Raz L, Wang R, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1), 34-47 (2011)
Grant R Drummond et al.
Nature reviews. Drug discovery, 10(6), 453-471 (2011-06-02)
NADPH oxidases are a family of enzymes that generate reactive oxygen species (ROS). The NOX1 (NADPH oxidase 1) and NOX2 oxidases are the major sources of ROS in the artery wall in conditions such as hypertension, hypercholesterolaemia, diabetes and ageing