324411
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinonimo/i:
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myr istyl tri methyl ammonium Bromide, TTAB
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 6336
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hill, T.A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3275.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3