324408
Anti-Dopamine D₅ Receptor Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD5(1816)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry (1:100, see application references)
Immunoblotting (1:200)
Immunohistochemistry (1:2500)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Rat brain
WGK 2