SAB2900445
Anti-DRD5 / DOPAMINE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
D(5) dopamine receptor, D1beta dopamine receptor, D5 dopamine receptor, DRD5, Dopamine 5 receptor, Dopamine receptor D5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: 3.4 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD5(1816)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi