251635
Daminozide
Sinonimo/i:
Daminozide, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XII, LSD1 Inhibitor VI, N,N-Dimethylamino-succinamic acid, Succinic acid-2,2-dimethylhydrazide, 4-(2,2-Dimethylhydrazinyl)-4-oxobutanoic acid, BHC100 Inhibitor VI, KDM2A Inhibitor, KIAA1718 Inhibitor VI, LSD Inhibitor VI, PHF8 Inhibitor, JHDM Inhibitor VI
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (NMR)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2