31720
Prohexadione-Calcium
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,5-Dioxo-4-propionyl-cyclohexanecarboxylic acid calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Ca++].CC\C([O-])=C1/C(=O)CC(CC1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H12O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5,11H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q;+2/p-2/b9-6-;
NLKUPINTOLSSLD-BORNJIKYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)