32522
Cyprosulfamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-[4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylsulfonyl]-2-methoxybenzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccccc1C(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)NC3CC3
InChI
1S/C18H18N2O5S/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)18(22)20-26(23,24)14-10-6-12(7-11-14)17(21)19-13-8-9-13/h2-7,10-11,13H,8-9H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
OAWUUPVZMNKZRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?